Principaux documents
R441341
5-(4-BROMOPHENYL)-7,9-DICHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13BrCl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.213
Numéro MDL:
Autres remarques