Documents
R433551
2-(3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLIN-2-YL)-ACETAMIDE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.708
Numéro MDL:
Autres remarques