Principaux documents
R344435
3,5-DICHLORO-N-(4-METHYL-2-NITRO-PHENYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.153
Numéro MDL:
29,20 €