Documents
R231835
(5-CHLORO-2-ETHOXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.234
Numéro MDL:
Autres remarques