Principaux documents
R230804
5-CHLORO-N-(3-{[5-CHLORO-2-(METHYLSULFANYL)BENZOYL]AMINO}PHENYL)-2-(METHYLSULFANYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Cl2N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.435
Numéro MDL:
29,20 €