Principaux documents
R188506
ESTRONE METHYL ETHER
AldrichCPR
1MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.402
Numéro MDL:
29,20 €