Documents
R152617
1-METHYL-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY}PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.5
Numéro MDL:
Autres remarques