QBD11026
m-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
m-PEG24-DSPE, DSPE-PEG24-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1000-DSPE, mPEG24-DSPE
About This Item
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable