Principaux documents
PH004815
(2R,3R,4R,5R)-2-(benzoyloxymethyl)-5-(5-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H27NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.574
Numéro MDL:
Autres remarques