Principaux documents
PH000834
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-[4-(2-amino-2-oxoethyl)phenoxy]ethylcarbamate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O4
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
NC(CC(C=C1)=CC=C1OCCNC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C18H20N2O4/c19-17(21)12-14-6-8-16(9-7-14)23-11-10-20-18(22)24-13-15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-13H2,(H2,19,21)(H,20,22)