Documents
PH000809
N,N-DIETHYL-2-HYDROXY-9,10-DIMETHOXY-1,3,4,6,7,11B-HEXAHYDRO-2H-PYRIDO[2,1-A]ISOQUINOLINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H30N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.47
Numéro MDL:
Autres remarques