P40506
N-Phthaloylglycine
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic acid, Phthalimidoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
193-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable