MP83502010
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Produits recommandés
Description
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
Conditionnement
pkg of 10 pieces
Taille
20 mm × 20 mm
Épaisseur
350 μm
Dimension de pores
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable