Documents
M83406
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-thiazoline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.17
Numéro Beilstein :
104274
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.520 (lit.)
Point d'ébullition
144.0-145.0 °C (lit.)
Pf
-101.0 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Meyers reagent for aldehyde synthesis.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)