M62654
3-Methyl-4-nitrophenol
98%
Synonyme(s) :
4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable