M6047
2′-Methoxyflavone
About This Item
Produits recommandés
Chaîne SMILES
COc1ccccc1C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-14-8-4-3-7-12(14)16-10-13(17)11-6-2-5-9-15(11)19-16/h2-10H,1H3
Clé InChI
YEHDMSUNJUONMW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable