Principaux documents
L496979
2-HYDROXY-N'-(2-THIENYLMETHYLENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.29
Numéro MDL:
Autres remarques