Documents
L489530
4-ETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-(2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18F3N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.369
Numéro MDL:
Autres remarques