Documents
L476161
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H19Cl3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.815
Numéro MDL:
Autres remarques