Documents
L422460
N-CYCLOHEXYL-2-IMINO-5-OXO-1-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.503
Numéro MDL:
Autres remarques