Key Documents
L410446
5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-{[(E)-(2,3,4-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.502
Numéro MDL:
Autres remarques