Documents
L401544
2-IODO-N'-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19IN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.313
Numéro MDL:
Autres remarques