Documents
L391670
4-((E)-{[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22Cl2N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
501.37
Numéro MDL:
Autres remarques