Documents
L344427
N-(2-CL-5-(TRIFLUOROMETHYL)PH)-3-ME-1-PH-1H-THIENO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13ClF3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.858
Numéro MDL:
Autres remarques