Documents
L340758
1'-ISOPROPYL-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.491
Numéro MDL:
Autres remarques