Documents
L297356
4-(2-((3-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.952
Numéro MDL:
Autres remarques