Principaux documents
L293318
4-(5-(BENZYLSULFANYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.468
Numéro MDL:
Autres remarques