L291749
3-(4-BROMOPHENYL)-2-((4-METHYLBENZYL)SULFANYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.362
Numéro MDL:
Autres remarques