Principaux documents
L252778
ETHYL 2-(((4-FLUOROPHENOXY)ACETYL)AMINO)-4-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
L252778-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L252778-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H18FNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.444
Numéro MDL:
29,20 €