Documents
L212369
1-(4-AMINO-1,2,5-OXADIAZOL-3-YL)-N'-((E)-{3-ETHOXY-4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}METHYLIDENE)-4-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H31N9O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.606
Numéro MDL:
Autres remarques