Documents
L196584
3-[(Z)-(3-BUTYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-2-PHENOXY-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.57
Numéro MDL:
Autres remarques