Documents
L194956
3-[(Z)-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-9-METHYL-2-[(4-METHYLBENZYL)AMINO]-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.657
Numéro MDL:
Autres remarques