L177741
N'-((E)-{2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLIDENE)-2-(2-NITROPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20FN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.465
Numéro MDL:
Autres remarques