Principaux documents
L123870
N-BENZYL-2-((1-(3-METHYLPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.422
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.