KN8971930008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 8 in., pack of 25 ea
Synonyme(s) :
897193-0008
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
caps included but not attached
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897193-0008
Paramètres
100 MHz frequency
Longueur
8 in.
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm