Principaux documents
GF92782390
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
SI617930
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 927-823-90
Longueur
200 mm
Diamètre
3.0 mm