GF79372592
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
AS506100
About This Item
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 793-725-92
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm