GF75192666
Gadolinium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
GD006100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 751-926-66
Résistivité
126 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
3273 °C (lit.)
Pf
1313 °C (lit.)
Densité
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Clé InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable