GF73574231
Chromium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.05μm, specific density 37.27μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR004300
About This Item
Pureté
≥99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 735-742-31
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N