GF44621580
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonyme(s) :
Germanium, GE003120
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 446-215-80
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
Point d'ébullition
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable