GF35735069
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 500 mm, wall thickness 0.051 mm
Synonyme(s) :
AL047100
About This Item
Pureté
≥95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 357-350-69
Longueur
500 mm
D.E.
0.71 mm
Épaisseur de la paroi
0.051 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH