GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Synonyme(s) :
AL603115
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.6%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 314-830-98
Taille
10 × 10 mm
Épaisseur
1.0 mm