GF29991673
Holmium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Holmium, HO000200
About This Item
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 299-916-73
Taille × épaisseur
25x25 mm × 0.005 mm
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable