GF28024657
Nickel
foam, 150x150mm, thickness 1.6mm, bulk density 0.45g/cm3, porosity 95%, 95%
Synonyme(s) :
Nickel, NI003852
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 280-246-57
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150x150 mm × 1.6 mm
Point d'ébullition
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable