GF23427873
Tantalum
tube, 100mm, outside diameter 3.0mm, inside diameter 2mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007200, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.90%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 234-278-73
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N