GF08737083
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
ZN536100
About This Item
Pureté
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 087-370-83
Poids
50 g
Taille max. des fragments
5 mm