Principaux documents
GF08600194
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, condition semi-crystalline
Synonyme(s) :
ES307910
1 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 086-001-94
Longueur
1000 mm
Diamètre
10 mm