Principaux documents
DWK209124
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Synonyme(s) :
209124
72 EACH
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
72 EACH
129,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 72 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209124
Diam. du flacon × H
25 mm × 56 mm
Capacité
15 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.