Key Documents
D31400
Supelco
Dibenz[a,h]anthracene
97%
Synonyme(s) :
1,2:5,6-Dibenzanthracene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.35
Numéro Beilstein :
1912416
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
524 °C (lit.)
Pf
262-265 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc2c(c1)ccc3cc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-14-22-18(13-21(17)19)12-10-16-6-2-4-8-20(16)22/h1-14H
Clé InChI
LHRCREOYAASXPZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Souleymane Coulibaly et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(9), 1395-1403 (2015-09-04)
To clarify the seasonal fluctuations in air pollution and the effect of long-range transport, we collected airborne particles (n=118) at Dazaifu in Fukuoka, Japan, from June 2012 to May 2013 and measured Pb and SO4(2-), which are indicators of the