D167800
2,3-Dimethylmaleic anhydride
98%
Synonyme(s) :
Dimethylmaleic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
flakes
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
93-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
Clé InChI
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable